Merck
452890
Sigma-Aldrich
Borohidruro de sodio
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
Seleccione un Tamaño
25 G
$53.400
100 G
$142.000
500 G
$227.000
$53.400
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$53.400
100 G
$142.000
500 G
$227.000
About This Item
Fórmula lineal:
NaBH4
Número de CAS:
Peso molecular:
37.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$53.400
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
caplets (18 × 10 × 8 mm)
contiene
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Clave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sodium borohydride is a mild reducing agent commonly used for the reduction of aldehydes and ketones to their corresponding alcohols.[1][2] It is also a promising candidate as a hydrogen carrier and storage media for polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells.[3][4] NaBH4 caplets can be used for the synthesis of Ti3+-doped titanium dioxide powders from TiO2 powders.[5]
Información legal
Vertellus product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium borohydride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-13 (2014)
Hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride for PEM fuel cells feeding
International Workshop, Advances in Fuel Cells and the Hydrogen Economy (2008)
Controllable synthesis and tunable photocatalytic properties of Ti3+-doped TiO2
Ren, Ren and Wen, Zhenhai and Cui, Shumao and Hou, Yang and Guo, Xiaoru and Chen, Junhong
Scientific Reports, 5, 10714-10714 (2015)
Evaluation of Acid Accelerators for an Off-Grid PEM Fuel Cell Power Station Utilizing Solid Sodium Borohydride for Hydrogen Storage
Hsu L, et al.
ECS Transactions, 75(14), 515-520 (2016)
Forty years of hydride reductions.
Brown H C and Krishnamurthy S
Tetrahedron, 35(5), 567-607 (1979)