450480
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
98%
Sinónimos:
Bisaniline M
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
344.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
110-114 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16H,25-26H2,1-4H3
Clave InChI
KWOIWTRRPFHBSI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?