437913
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
348.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
237-239 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C3(c2ccc(N)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H20N2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16H,26-27H2
Clave InChI
KIFDSGGWDIVQGN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline is a diamine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis and characterization of new sulfonated polyimides as proton-exchange membranes for fuel cells.
Ye X, et al.
Journal of Membrane Science, 279(1), 570-577 (2006)
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(41), 14916-14926 (2013-09-03)
A first series of the 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol (), () and 4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline (), () bridged cyclotriphosphazene derivatives (, ) were synthesized by nucleophilic SN2(P) and SN1(P) reactions, respectively. The structural investigations of the compounds were verified by elemental analyses, mass spectrometry, UV-vis