386448
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
99%
Sinónimos:
2,2-Bis(3,4-dicarboxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(phthalic anhydride), 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
244-247 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)(c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H6F6O6/c20-18(21,22)17(19(23,24)25,7-1-3-9-11(5-7)15(28)30-13(9)26)8-2-4-10-12(6-8)16(29)31-14(10)27/h1-6H
Clave InChI
QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?