229393
Aluminum chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystalline
composición
Degree of hydration, 6-7
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
densidad
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3
Clave InChI
CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- Precursor to synthesize high surface area alumina aerogels by sol-gel processing method.
- Catalyst for Friedel-Crafts alkylation of indoles.
- Dopant to synthesize Al-doped ZnO thin films by ultrasonic spray pyrolysis.
- Starting material to synthesize Boehmite nanoparticles with controlledmorphology.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)