449571
Silver chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinónimos:
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
presión de vapor
1 mmHg ( 912 °C)
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.998% trace metals basis
impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
455 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.