Merck
445894
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~1,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~1,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.46
bp
>250 °C
temperatura de transición
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
156.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)