Merck
445908
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~2,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~2,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
temperatura de transición
Tm 53 °C
densidad
1.08 g/mL at 25 °C
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
312.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
156.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shravanthi Rajasekar et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2002974-e2002974 (2020-10-02)
Despite the complexity and structural sophistication that 3D organoid models provide, their lack of vascularization and perfusion limit the capability of these models to recapitulate organ physiology effectively. A microfluidic platform named IFlowPlate is engineered, which can be used to