444960
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
Methyl methacrylate-d8
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
1.011 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Clave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?