Merck
175706
Aniline-d7
98 atom % D
Sinónimos:
Heptadeuteroaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6D5ND2
Número CAS:
Peso molecular:
100.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
238-580-4
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.5824 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
-6 °C (lit.)
density
1.098 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-LQHBDRBESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)