444332
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Sinónimos:
2-(N -tert -Butylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert -Butylamino)ethyl methacrylate, N -tert -Butylaminoethyl methacrylate, t-Butylaminoethyl methacrylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
82 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
Clave InChI
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?