408972
2-(Diethylamino)ethyl acrylate
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.77 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
contiene
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
Clave InChI
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?