Merck
442585
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Sinónimos:
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
271.27
Beilstein:
3611565
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.861 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants, and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)