441651
3-Formylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3-Formylbenzene)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 3-Boronobenzaldehyde, m-Formylphenylboronic acid, m-formyl-benzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
109-113 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
Clave InChI
HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To study the effects of boronic acid on fluoride-selective chemosignaling behavior of merocyanine dye
- As exciton-coupled CD probes for epigallocatechin gallate
Biological inhibitor of γ-glutamyltranspeptidase
Reactant involved in:
- Palladium-catalyzed homocoupling
- Suzuki coupling reactions
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?