436534
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
technical grade
Sinónimos:
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
viscous liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?