799106
2-Hydroxypropyl methacrylamide
99% (GC)
Sinónimos:
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methyl-prop-2-enamide, N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide), HPMA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
143.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99% (GC)
Formulario
powder
mp
67.92 °C
densidad
1.002 g/mL (predicted)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)CNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-5(2)7(10)8-4-6(3)9/h6,9H,1,4H2,2-3H3,(H,8,10)
Clave InChI
OKPYIWASQZGASP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomers to synthesize biocompetible polymers and copolymers for drug carriers, protein conjugates and hydrogels in biomedical applications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on