429384
Cesium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cesium monoiodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
beads
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
626 °C (lit.)
densidad
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Fabrication of Nanoscale Cesium Iodide Scintillators: This research focuses on the development of nanoscale cesium iodide scintillators for high-energy radiation detection, relevant for material scientists working on advanced detection technologies (CY Chen, CW Hun, SF Chen, CC Chen, 2015).
- Photoemission and Optical Constant Measurements: Research on the photoemission and optical properties of a cesium iodide thin film photocathode, relevant for understanding light-matter interactions in material science (R Rai, N Gupta, NFA Jammal, BK Singh, 2015).
Características y beneficios
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.