466352
Tin(II) iodide
−10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Stannous iodide, Tin diiodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
densidad
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to fabricate methylammonium tin iodide films for heterojunction-depleted perovskite solar cells using solvent-mediated crystallization.
- To prepare highly stable perovskite thin films for Pb-free light-emitting diodes(PeLEDs). and a new air-stable one-dimensional (1D) hybrid lead-free halide material (DAO)Sn2I6 which emits broad orange light at 634 nm and photoluminescence quantum yield of 36%.
- As a dual-functional electrolyte additive in high-rate Li-air batteries. SnI2 protects the lithium anode and reduces charge potential by promoting the decomposition of the Li2O2.
- To synthesize mixed Pb–Sn perovskite films with formamidine sulfinic acid(FSA) for all tandem perovskite solar cells.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)