Merck
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol, mixture of isomers
90%
Sinónimos:
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
Seleccione un Tamaño
250 G
$38.900
$38.900
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
$38.900
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(C6H10OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$38.900
Fecha estimada de envío06 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
90%
form
chips
bp
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
SMILES string
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
Inchi Key
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)