437468
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 750, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 750
contiene
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.467
viscosidad
67 cP(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
1.11 g/mL at 25 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.