Merck
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
Sinónimos:
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Beilstein/REAXYS Number:
1753567
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
technical grade
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)