401714
Vinyl propionate
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Sinónimos:
Vinyl propanoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
contiene
<100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(=O)OC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
UIWXSTHGICQLQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?