124400
Vinyl pivalate
contains hydroquinone as inhibitor, 99%
Sinónimos:
Vinyl trimethylacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
hydroquinone as inhibitor
5-30 ppm Hydroquinone (HQ) as inhibitor
~10 ppm Hydroquinone as inhibitor (CAS 123-31-9)
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
YCUBDDIKWLELPD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?