Merck
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Sinónimos:
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
Seleccione un Tamaño
5 G
$39.600
25 G
$132.000
$39.600
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$39.600
25 G
$132.000
About This Item
Fórmula lineal:
NiI2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$39.600
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
densidad
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)