Merck
400017
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clave InChI
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene (trans-p-Bromonitrostyrene) is a halogenated hydrocarbon.
Aplicación
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene may be employed as Michael acceptor for the organocatalytic asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chiral sulfamide-catalyzed asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Tortoioli S, et al.
Tetrahedron Letters, 53(15), 1878-1881 (2012)