Merck
299553
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-5-methylfuran
98%
Sinónimos:
NSC 80404
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
s-cis-trans isomerism of 2-acetyl-5-methylfuran was investigated by IR and NMR spectroscopy.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)