424749
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=C(CH3)NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(=C(\C)[N+]([O-])=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
Clave InChI
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
trans-β-Methyl-β-nitrostyrene (1-phenyl-2-nitropropene), a nitrostyrene derivative is an α,β-disubstituted nitroalkene. It has been synthesized by reacting benzaldehyde with nitroethane and butylamine. Spectroscopic analysis of 1-phenyl-2-nitropropene has been done using FT-IR, FT-Raman, NMR and UV.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR) Investigation on 1-Phenyl-2-Nitropropene by Quantum Computational Calculations.
Xavier S and Periandy S.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2015)
Nitro alkene derivatives.
Hass HB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 15(1), 8-14 (1950)
Tundo P and Andraos J
Green Syntheses, 119-119 (2014)
Organocatalytic diastereo- and enantioselective sulfa-Michael addition to α,β-disubstituted nitroalkenes
Pei QL, et al.
Tetrahedron, 69, 5367-5373 (2013)
A Mori et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 38(12), 3449-3451 (1990-12-01)
Microbial reduction of 1-phenyl-2-nitro-1-propene (3) was carried out using 57 strains of yeast, 40 strains of aerobic and facultatively anaerobic bacteria and 40 strains of strictly anaerobic bacteria. Nine strains of yeast (Candida tropicalis, etc.,) had the ability to reduce