394815
N-Maleoyl-β-alanine
97%
Sinónimos:
3-Maleimidopropionic acid, N-(2-Carboxyethyl)maleimide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 18
new score: 7
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
103-106 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
imide
maleimide
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Clave InChI
IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To decrease the biotin binding affinity of Avd(S16C) (avidin with a single point mutation S16C).
- As a side chain reactive agent to modify tryptic peptides that result in mass shifts indicating the presence of cysteine residues.
- To preblock Xenopus laevis oocytes for exposed cysteines used as an expression system in the study of conformational changes in cASIC1a Receptors.
- As a protective agent for keratin fiber in high temperature process.
- As a non-cleavable maleimido moiety during the synthesis of tetrawalled molecular umbrella-octaarginine conjugates.
- Synthesis of organotin carboxylates of N-Maleoyl-β-alanine.
- To functionalize the gold surfaces to interact with cysteine-modified peptide.
- Preparation of cross-linked dextran–poly(ethylene glycol) hydrogel substrate.
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Electrochemistry Communications 12.10 (2010): 1403-1406.