63175
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate, GMBS
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: linker
mp
123-129 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
InChI key
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?