667730
3-(2-Furyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
2-Furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Clave InChI
XLTJXJJMUFDQEZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)