386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Sinónimos:
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
25 wt. % in hexanes
densidad
0.701 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
Clave InChI
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?