730572
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15Al
Número de CAS:
Peso molecular:
258.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
1 M in dibutyl ether
densidad
0.868 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?