Merck
256714
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride
97%
Sinónimos:
Chloro diethyl aluminum
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2AlCl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.56
Beilstein:
4123259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
3 mmHg ( 60 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clave InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Diethylaluminum chloride is an organoaluminum reagent used in the reductive condensation of α-haloketones.
Aplicación
Lewis-acid catalyst in Diels-Alder reactions and reactant in the synthesis of aluminum-phosphorus compounds.
Envase
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
adaptador de entrada de la membrana de goma
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selective reactions with organoaluminum compounds
Hisashi Y et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 17, 169-175 (1978)
Tetrahedron, 49, 4073-4073 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 489-489 (1994)
Organometallics, 12, 3333-3333 (1993)