384038
4-tert-Butylbenzaldehyde
97%
Sinónimos:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzaldehyde, p-tert-Butylbenzaldehyde, para-tert-Butylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?