Merck
270768
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl bromide
97%
Sinónimos:
α-Bromo-4-(tert-butyl)toluene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$32.700
25 G
$114.000
$32.700
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$32.700
25 G
$114.000
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
227.14
Beilstein:
471674
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$32.700
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
densidad
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
Clave InChI
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The nucleophilic substitution reaction of 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide was carried out in oil-in-water microemulsions based on various surfactants[1].
Aplicación
4-tert-Butylbenzyl bromide, a hydrophobic reactant, was used to keep the loaded mesoporous material particles under continuous stirring[2].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomasz Witula et al.
Journal of colloid and interface science, 310(2), 536-545 (2007-03-03)
Mesoporous materials have been investigated as auxiliary agents for organic synthesis comprising reactants with widely different solubility characteristics. The finely divided oxide material was immersed in an aqueous solution of a water-soluble reactant, potassium iodide, and the loaded particles were
Maria Häger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(15), 6107-6115 (2004-07-14)
A nucleophilic substitution reaction between 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide has been performed in oil-in-water microemulsions based on various C12Em surfactants, i.e., dodecyl ethoxylate with m number of oxyethylene units. The reaction kinetics was compared with the kinetics of reactions