381829
Diphosphoryl chloride
97%
Sinónimos:
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
90 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
Clave InChI
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?