Saltar al contenido
8.22339
Phosphoryl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
153.33
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
233-046-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (argenometric)
Grade:
synthesis grade
Bp:
105.3 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
36 hPa ( 20 °C)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (argenometric)
form
liquid
potency
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Halogenations
dilution
(for synthesis)
pH
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp
1-2 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChI key
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Phosphoryl chloride is a strong Lewis acid that can be used as:
  • A phosphorylating agent for the selective phosphorylation of alcohols, amines, and thiols.
  • A dehydrating agent for alcohols, amides, and cyanohydrins.
  • A reagent to synthesize Vilsmeier reagent for Vilsmeier-Haack formylation reactions.
  • A chlorinating agent for the chlorination of heterocyclic compounds.
  • A reagent to prepare dihydroisoquinolines and isoquinolines by cyclization of N-β-phenylethyl amides via Bischler-Napieralski reaction.
Analysis Note
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.673 - 1.677Identity (IR)passes test
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos diana
Respiratory Tract
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)