381586
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate
95%
Sinónimos:
Benomyl, NSC 263489
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
Clave InChI
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?