Merck
379344
Sigma-Aldrich
4,5-Diazafluoren-9-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
214-217 °C (lit.)
solubilidad
THF: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-7-3-1-5-12-9(7)10-8(11)4-2-6-13-10/h1-6H
Clave InChI
PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,5-Diazafluoren-9-one is a heterocyclic building block used in the synthesis of various heterocyclic compounds and also as a fluorescent probe.
Aplicación
4,5-Diazafluoren-9-one may be used in the preparation of heterocyclic ligands, by condensation with various diamines, hydrazine, 1,4-phenylenediamine, benzidine and 4,4′-methylenedianiline. It may be used in the preparation of 9-diazo-4,5-diazafluorene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
4,5-Diazafluoren-9-one.
White PB and Stahl SS.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-3 (2014)
Synthesis, characterization, electrochemical and spectroscopic studies of two new heteroleptic Ru (II) polypyridyl complexes.
Ocakoglu K, et al.
Dyes and Pigments, 75(2), 385-394 (2007)
Synthesis and Application of New Ru (II) Complexes for Dye-Sensitized Nanocrystalline TiO2 Solar Cells.
Seok WK, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(8), 1311-1311 (2011)
4, 5-Diazafluoren-9-one.
Fun H-K, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 51(10), 2076-2078 (1995)
4, 5-Diazafluoren-9-one from the oxidation of 1, 10-phenanthroline by permanganate.
Eckhard IF and Summers LA.
Australian Journal of Chemistry, 26(12), 2727-2728 (1973)
Contenido relacionado
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.