Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-441-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
879172
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Acenaftenoquinona,
form
powder
Quality Segment
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1C(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H6O2/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(11)14/h1-6H
InChI key
AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?