Merck
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Sinónimos:
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
363.39
Beilstein:
4198472
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phosphine
cadena SMILES
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
Clave InChI
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
  • Wittig olefination
  • Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)