Merck
372358
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(methyl)silane
technical grade, 90%
Sinónimos:
Methyltriacetoxysilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)3SiCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
Beilstein:
1788668
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
bp
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
densidad
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
Clave InChI
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Udagama et al.
The Journal of prosthetic dentistry, 48(1), 86-88 (1982-07-01)
The urethanes, PVC, acrylic resins, and silicones are still the most popular among a large number of materials being used to fabricate facial prostheses. Each material has advantages and disadvantages. The ideal material is not yet available. It was found
Solvation of lithium salts within single-phase dimethyl siloxane bisphenol-A carbonate block copolymer.
Spiegel EF, et al.
Polymer, 41(9), 3365-3369 (2000)
Silicone Vapor Poisoning of Catalytic Methane Sensors
Chilton, J. E., et al.
Proceedings of the fourth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology (1978)