281018
Sodium thiomethoxide
95%
Sinónimos:
Sodium methanethiolate, Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: sodium
cadena SMILES
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- As a precursor to synthesize sulfonyl-containing dipolar glass polymers.
- To fabricate semiconductors for organic field effect transistors.
- To synthesize mono- and dithiols of tetraethylene glycol andpoly(ethylene glycol)s via transesterification reaction.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?