363049
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Methylene-d2 iodide
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
bp
68 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?