259020
Dibromomethane-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Methylene-d2 bromide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
34.9 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.5381 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
densidad
2.505 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?