359742
Trimethylsilyl chlorosulfonate
99%
Sinónimos:
Chlorosulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsiloxysulfonyl chloride, Trimethylsilyl chlorosulfate, Trimethylsilyl chlorosulfonate, [Chlorosulfonyloxy(dimethyl)silyl]methane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
Clave InChI
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the sulfonation of small organic molecules
- in the synthesis of sulfonated polysulfone
- as sulfonating agent in the preparation of nano-structured organic-inorganic membranes for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) based on methacrylate and epoxy polymeric structures
- in the preparation of sulfonated polysulfone (sPS)/titanium dioxide (TiO2) composite membranes for use in PEMFCs
- in the preparation of iodosobenzene sulfate, required for the synthesis of cyclic sulfates
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?