Merck
M23527
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Sinónimos:
4-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
1953326
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
98-100 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed