349402
Platinum
wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum black, Platinum element
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
wire
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?