346713
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
98%
Sinónimos:
(1S)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (1S)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
bp
104-110 °C/40 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-WDSKDSINSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?