Merck
345113
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
1.0 M in heptane
Sinónimos:
Bis-n-butylmagnesium, Dibutylmagnesium
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
138.53
Beilstein:
3535184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in heptane
densidad
0.713 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Di-n-butylmagnesium solution is a useful reagent for the synthesis of organomagnesium compounds.
Aplicación
Di-n-butylmagnesium solution can be used as a reagent for the deprotection of aromatic and aliphatic benzyl thioethers to synthesize corresponding benzylthiols in the presence of titanocene dichloride. It can also be used as a catalyst to synthesize enantioenriched nitrogen-containing heterocyclic derivatives by the asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles in the presence of chiral ligand.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dan Li et al.
Organic letters, 19(12), 3211-3214 (2017-05-31)
A magnesium-catalyzed asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles is reported. The current protocol proceeds smoothly and gives the corresponding desymmetrization products in high yields and good enantioselectivities. A new chiral ligand was synthesized from azetidine and (R)-BINOL and
A mild and practical deprotection method for benzyl thioethers
Akao A, et al.
Tetrahedron Letters, 47, 5337-5340 (2006)